Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Code produit. 15450545 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 496 x 492 x 330 mm
Code produit. 15450545
Marque: Miele Professional™ 5555280
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Module E 746 pour le chargement optimal de jusqu’à 23 pipettes
  • Convient pour 23 pipettes disposées en diagonale
  • 10 pipettes jusqu’à 560 mm et 13 pipettes jusqu’à 490 mm
  • Distance entre les supports de 20 ou 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de produit Insert / module pour pipettes
Couleur Acier inox, noir
Capacité 23 pipettes
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 496 mm
Hauteur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 492 mm