Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Code produit. 15480545 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 496 x 492 x 260 mm
Code produit. 15480545
Marque: Miele Professional™ 5647640
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Module E 752 pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit 100 - 1 000 ml (PG )
  • Avec 12 buses (E 351) 4 x 160 mm avec clips (E 353)
  • Avec 13 buses (E 352) 6 x 220 mm avec clips (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Insert / module pour verrerie à col étroit
Couleur Acier inoxydable
Capacité 25 pièces de verrerie à col étroit
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 496 mm
Hauteur (métrique) 260 mm
Largeur (métrique) 492 mm