Learn More
Miele Professional™ Unité mobile A 200
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 546 x 529 x 357 mm
Description
- Pour 38 pipettes en trois rangées
- 1re rangée : 10 pipettes, 100 ml, espacement entre les supports de 20 mm
- 2e rangée : 14 pipettes, 25 ml, espacement entre les supports de 26 mm
- 3e rangée : 14 pipettes, 10 ml, espacement entre les supports de 26 mm
- Hauteur de 397 mm, largeur de 529 mm, profondeur 546 mm