Learn More
Memmert™ MobileALERT pour 4 notifications d’alarme maximum
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Notification par SMS, alarme de température et de CO2 standard
- Alarme d’humidité supplémentaire lorsque la machine est équipée de l’option K7
- Alarme d’O2 avec option T6
Spécification
Spécification
| Description | Température et humidité, jusqu’à 4 alarmes |
| À utiliser avec (équipement) | ICO50 |