Få mere at vide
Få mere at vide
Memmert™ MobileALERT pour 4 notifications d’alarme maximum
Shop alle Memmert produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- Accessoires
- Notification par SMS, alarme de température et de CO2 standard
- Alarme d’humidité supplémentaire lorsque la machine est équipée de l’option K7
- Alarme d’O2 avec option T6
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Température et humidité, jusqu’à 4 alarmes |
| À utiliser avec (équipement) | ICO105 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion