Learn More
Moclobémide 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457834 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457834 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0250.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Moclobémide 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobemide
CAS 71320-77-9
Noms d’analytes ou de composants Moclobemide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H17 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Moclobemide
Formule InChI InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Nom IUPAC 4-chloro-N-(2-morpholin-4-yléthyl)benzamide
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Quantité 1 mL
Poids de la formule 268,0979 g/mol