Learn More
Moclobémide, Mikromol™
Code produit 17944376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17944376 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0250.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Moclobémide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobemide
CAS 71320-77-9
Noms d’analytes ou de composants Moclobemide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H17 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Moclobemide
Formule InChI InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Nom IUPAC 4-chloro-N-(2-morpholin-4-yléthyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 268,0979 g/mol