Description
- Protection spécialisée : Le AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 offre une légère résistance chimique, protège contre l’amiante et filtre 99,9 % des particules de plus de 3 microns, ainsi que la poussière de briques et de ciment, les aérosols légers et les brouillards
- Respirabilité accrue : La perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau de cette combinaison de protection contre l'amiante réduit également l'exposition des porteurs au stress thermique
- Ajustement amélioré et fonctionnalités : Le confort de l'utilisateur est renforcé par l'ajustement optimal de cette combinaison protectrice, tandis qu'une capuche trois pièces offre une protection supplémentaire et les boucles pour les doigts offrent une tenue sécurisée.
- Capacités certifiées antistatiques : Le AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 est testé selon les normes antistatique EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | 9 |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS antistatique |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-doigt, Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |