Learn More
Ansell Salopette modèle 122 - AlphaTec™ 3000 soudée et scotchée par ultrasons
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- L’un des vêtements de protection chimique les plus légers et les plus confortables, ce tissu multicouches durable offre une barrière extrêmement efficace contre les produits chimiques inorganiques et les risques biologiques.
- Coutures soudées et rubanées par ultrasons
- Offre une barrière solide contre les liquides et les particules
- Capuche en deux pièces
- Capuche élastique, taille, manche au-dessus des poignets et des chevilles
- Double fermeture éclair
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopettes à col |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Chaussettes attachées, Rabats de botte |
| Type de manchette | Double |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |