Learn More
Ansell Modèle 192-G01 - AlphaTec™ 3000 Salopette soudée et scotchée par ultrasons
Code produit 30259545 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30259545 M 20 pièces
30259537 S 20 pièces
30259527 L 20 pièces
30259539 XL 20 pièces
30259533 2XL 15 pièces
30259543 3XL 15 pièces
30259528 XXXXL 15 pièces
30259522 XXXXXL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30259545 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T0019203G01
Expédition estimée: 24-06-2027
Barrière chimique multicouche durable, confortable, protection de type 3/4/5/6.
  • Le tissu barrière multicouche offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques.
  • Des dispositifs de sécurité innovants, dont un système à double fermeture éclair, renforcent la protection.
  • Léger mais durable pour un port confortable.
  • Une couleur jaune vif à haute visibilité aide à améliorer la sécurité des travailleurs.
  • Antistatique et testé conformément à la norme EN 1149-5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Attaches
Type de manchette Anneau de gant de verrouillage
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 2 panneaux,
Type de bouchon Double fermeture
Type de couture Soudé, Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Antistatique, Agents pathogènes transmissibles par le sang, Produits chimiques, Liquide, Particule