Learn More
Ansell Modèle 213 - AlphaTec™ 3000 Apron
Code produit 18823036 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
18823036 Universel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18823036 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T0021300
Expédition estimée: 28-12-2026
Barrière chimique durable et confortable à plusieurs couches.
  • Attache à la taille
  • Attache de 100 cm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Usage limité
Type de bouchon Attaches