Learn More
Ansell Surchaussures modèle 400 - AlphaTec™ 3000 soudées et scotchées par ultrasons
Code produit 30690002 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30690002 Universel 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30690002 Fournisseur Ansell Code fournisseur Y30T400
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Barrière chimique durable et confortable à plusieurs couches.
  • L’un des vêtements de protection chimique les plus légers et les plus confortables, ce tissu multicouches durable offre une barrière extrêmement efficace contre les produits chimiques inorganiques et les risques biologiques.
  • Offre une barrière solide contre les liquides et les particules
  • Surchaussures, ouverture élastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Universel
Waterproof Hydrofuge
Type de produit Surchaussure