Learn More
Plas Labs™ Boîte sèche d’azote modèle 850
Code produit. 11897112
Click to view available options
Profondeur (métrique):
89 cm
Profondeur (métrique) intérieure:
71 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11897112
Marque: Plas Labs™ 850NBEXP
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Gants Hypalon ambidextres blancs
La conception de la chambre fermée de la boîte sèche d’azote Plas Lab modèle 850 est idéale pour travailler dans des atmosphères de gaz inertes, tels que l’argon, l’azote ou le plasma.
Unité compacte, portative, légère et facilement amovible ; disponible en option à une ou plusieurs stations.
  • Bouchon en acrylique transparent en une seule pièce
  • Fond blanc thermodurci, moulé par matrice adaptée
  • Contrôles allumés
  • Système de lumière fluorescente brillante
  • Gants Hypalon™ ambidextres blancs
  • Le panneau de visualisation incliné avant minimise l’éblouissement
  • Toutes les pinces sont réglables pour compenser l’usure
  • Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
Chambre de transfert et train de séchage
  • Deux pompes à vide, une pour la chambre de transfert et une pour le train de séchage
  • Le train de séchage comprend des boîtes en polycarbonate contenant DesiSphere™
  • Les déconnexions rapides à étanchéité automatique permettent à l’opérateur de changer le train de séchage sans perturber l’atmosphère interne
  • La chambre de transfert est de 12 x 11 po (L x dia. int.)
  • Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
Informations sur la commande
Alimentation électrique requise : 120 V, 60 Hz
Certifications
La barrette de prise électrique multiple de qualité hospitalière est homologuée UL et CSA.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Certifications/Conformité UL, CSA, CE
Profondeur (impériale) 35 in
Profondeur (impériale) intérieure 28 in
Profondeur (métrique) 89 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71 cm
Hauteur (impériale) 38 in
Hauteur (impériale) intérieure 26 in
Hauteur (métrique) 97 cm
Comprend 2 ronds de gants, gants ambidextres blancs Hypalontrade;, chambre de transfert de 12 x 11 po (L x dia. int.)
Tension 120 V
Volume (impérial) 17,3 ft3
Largeur (impériale) 55 in
Largeur (impériale) intérieure 41 in
Largeur (métrique) 140 cm
Largeur (métrique) intérieure 104 cm