Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Tyve 600 Plus
Code produit 11853510 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11853510 L 100 pièces
12653720 2XL 100 pièces
12663720 M 100 pièces
12673720 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11853510 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13495709
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon DuPont™ Tyvek™ 600 Plus vertes sont en PEHD Flashspun.
  • Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
  • Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions à des risques biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions L
Matériau Tyvek
Couleur Vert
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B
Type de collier Rabat-menton auto-adhésif
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
À utiliser avec (application) Les applications des vêtements Tyvek&trade ; Classic Plus comprennent les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, ainsi que dans les applications médicales et en cas d'exposition à des risques biologiques.
Poids (métrique) <250 g