Learn More
Elma™ Modular Baskets
Click to view available options
Diamètre (métrique):
21 mm
64 mm
Hauteur (métrique):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Modèle:
1 Section
4 Sections
5 Sections
9 Sections
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Spécification
| Type | Small Basket |
| Diamètre (métrique) | 21 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
| Modèle | 4 Sections |
| Hauteur (métrique) | 12 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction