Learn More
OHAUS™ Accessoires et blocs modulaires
Code produit. 15702589 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type d’échantillon:
Tube de 1,5 ml
Tube de 10 mm
Tube de 15/16 mm
Tube de 15 ml
Tube de 50 ml
Type:
Accessoire, kit de sonde de température
Bloc
Profondeur (métrique) du puits:
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diamètre (métrique) du puits:
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Code produit. 15702589
Marque: OHAUS™ 30400168
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Fabriqués dans un bloc d’aluminium anodisé solide.
Les blocs modulaires sont vendus séparément des chauffages.
  • Le contact étroit entre les tubes et les parois du bloc permet une rétention thermique maximale
  • Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bloc de module à centrifuger conique de 50 ml
À utiliser avec (équipement) Bloc chauffant à sec
Matériau Aluminium anodisé
No. of Places 5
Type Bloc
Type d’échantillon Tube de 50 ml
Longueur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Profondeur (impériale) du puits 1,87 po
Profondeur (métrique) du puits 4,76 cm
Diamètre (impériale) du puits 1,14 po
Diamètre (métrique) du puits 2,9 cm