Learn More
OHAUS™ Accessoires et blocs modulaires
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type d’échantillon:
Tube de 1,5 ml
Tube de 10 mm
Tube de 15/16 mm
Tube de 15 ml
Tube de 50 ml
Type:
Accessoire, kit de sonde de température
Bloc
Profondeur (métrique) du puits:
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diamètre (métrique) du puits:
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les blocs modulaires sont vendus séparément des chauffages.
- Le contact étroit entre les tubes et les parois du bloc permet une rétention thermique maximale
- Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
Spécification
Spécification
| Description | Bloc de module 15/16 mm 12 trous |
| À utiliser avec (équipement) | Bloc chauffant à sec |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| No. of Places | 12 |
| Type | Bloc |
| Type d’échantillon | Tube de 15/16 mm |
| Longueur (impériale) | 3,75 in |
| Longueur (métrique) | 9,5 cm |
| Hauteur (impériale) | 2 po |
| Hauteur (métrique) | 5,1 cm |
| Afficher plus |