Learn More
Ohaus™ Bloc
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bloc double
- Profondeur de puits : 13,5mm
- S’adaptent aux chauffages de blocs à sec 2/4/6
- Puits encastré pour une meilleure stabilité, surface plane pour les plaques à fond plat et rond
- Dimensions : 15,2 x 9,5 x 5,7 cm (6 x 3,75 x 2,25 po) (L x l x H)
Spécification
Spécification
| Description | Bloc de module pour microplaque de titration |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque de titration à 96 puits ou 384 puits |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Bloc |
| Type d’échantillon | Microplaque de titration |
| Dimensions | 2 blocs |
| Longueur (impériale) | 6 po |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Hauteur (impériale) | 2,25 po |
| Hauteur (métrique) | 5,7 cm |
| Afficher plus |