Learn More
Brady™ Étiquettes RFID NFC modulaires compatibles métal
Code produit. 17475993
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 17475993
Marque: Brady™ 309086
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquette NFC compatible métal en polyester blanc pour les applications à haut volume sur n’importe quel matériau de surface, y compris le métal.
  • Côté face de l’étiquette en polyester et puce collée à l’antenne en aluminium à l’aide d’un film adhésif conducteur anisotrope
  • Convient à l’impression par transfert thermique, y compris l’encodage RFID
  • Les étiquettes sont enroulées à l’extérieur et contrôlées à 100 %, avec 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau, les mauvaises étiquettes étant marquées
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Format Die-cut
Matériau Polyéthylène
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage RFID, étiquetage des soins de santé et des hôpitaux, étiquetage de laboratoire, étiquetage de transformation des aliments et des boissons
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes industrielle Sato CL4NX Plus, imprimante d’étiquettes industrielle Zebra ZT411, imprimante d’étiquettes industrielle
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 500 Labels/Roll
Quantité 500 étiquettes
Plage de températures (impériale) -112°F to +248°F
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.0178 in.
Épaisseur (métrique) 0,45 mm
Répétition verticale (métrique) 27,7 mm
Dimensions (LxW) 25 x 25 mm
Longueur (impériale) 0.98 in.
Largeur (impériale) 0.98 in.
Largeur (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 0.98 in.
Hauteur (métrique) 25 mm
Alternate Part Number THT-NFC-PET-25x25