Learn More
Cytiva Papier de test de l’humidité
Code produit. 11375124
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11375124
Marque: Cytiva 5401090E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier de test de l’humidité pour une utilisation lors du séchage d’échantillons pendant l’évaluation de l’humidité
  • Utilisé lors du séchage d’échantillons pendant l’évaluation de l’humidité
  • Température maximale recommandée - 550°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour une utilisation lors du séchage d’échantillons pendant l’évaluation de l’humidité
Qualité Papier de test de l’humidité
Diamètre (métrique) 90 mm