Learn More
Moldex™ Bouchons d’oreilles réutilisables Rockets™
Description
- Poignée facile à prendre
- Une bulle d’air à l’extrémité offre un confort amorti
- Peut être lavé et réutilisé
- 100 % PVC-Free™
Specifications
Specifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Matériau du cordon | S.O. |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Dimensions | Universal |
| À utiliser avec (application) | Les brides souples conviennent à la plupart des conduits auditifs et offrent une étanchéité supérieure |
| Haute visibilité | Non |
| Type d’emballage | Poche-Pack |
| Paires par paquet | 50 paires/boîte |
| Matériau du bouchon | TPE |
| Couleur de la fiche | Violet |
| Show More |