Learn More
Corning™ Réactifs de biologie moléculaire
BIOPHARMA
Code produit 15313591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Tampon TAE
Tampon Tris Borate EDTA
Tampon de chlorhydrate de tris
Tampon de citrate de saline-sodium
pH:
7 ±0,1
7,5 ±0,1
8 ±0,1
8,3 ±0,1
8,4 ±0,1
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau pH Conditionnement
15313591 Tampon de citrate de saline-sodium 7 ±0,1 6 pièces
15343711 Tampon TAE 8,3 ±0,1 6 pièces
15383711 Tampon de chlorhydrate de tris 7,5 ±0,1 6 pièces
15353711 Tampon Tris Borate EDTA 8,4 ±0,1 6 pièces
15393711 Tampon de chlorhydrate de tris 8 ±0,1 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15313591 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 46020CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    277.64€ / 6 pièces
    Économisez 9.36€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Utilisé en biologie moléculaire, pour la purification des acides nucléiques
  • Certificat d’analyse disponible
  • Le produit peut être dilué pour obtenir la concentration souhaitée
Order Info
Expédié à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tampon de citrate de saline-sodium
CAS 6132-04-3, 7732-18-5
Concentration 20X
pH 7 ±0,1
Forme physique Liquide
Quantité 6 x 1 L
Type de solution Tampon
Qualité Biologie moléculaire