Learn More
Corning™ Réactifs de biologie moléculaire
Description
- Certificat d’analyse disponible
- Le produit peut être dilué pour obtenir la concentration souhaitée
Informations sur la commande
Expédié à température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon TAE |
| Concentration | 10X |
| pH | 8,3 ±0,1 |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Stérilité | Sterile |