Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger simples à bouchon à clipser Molecular BioProducts
Marque: Thermo Scientific™ 3439G
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.59000kg
Description
- Avec bouchon plat
- Pas de partie dépolie ni de graduations
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
Spécification
Plat | |
0,6 ml | |
en PP | |
Sachet | |
Non |
Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ARN, d’ATP et de pyrogènes | |
Vert | |
Bouchon plat | |
Stérile | |
Plat |