Learn More
Thermo Scientific™ Pointe de pipette à faible rétention sans filtre SoftFit-L™ dans la tour de recharge
GREENER_CHOICE
Code produit. 11575474
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 11575474
Marque: Thermo Scientific™ 372205RI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de recharge de pointes permet de gagner de la place et contribue à la protection de l’environnement
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™. Les pointes à faible rétention fournissent un volume maximum d’échantillon. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système de recharge SoftFit-L est un produit complet offrant des pointes de pipettes compatibles avec les pipettes LTS™ fabriquées par Rainin instrument, LLC. Conçu pour répondre aux demandes des clients, ce système unique offre des pointes de pipettes préchargées dans des inserts à code de couleur par taille de volume avec l’option d’un pack de recharge “à enfoncer” facile à utiliser. Faites votre choix parmi des pointes stériles ou non stériles, en cinq tailles de volume, avec ou sans notre technologie exclusive de faible rétention. Les pointes SoftFit sont également disponibles avec le filtre barrière ART™ breveté de MBP ; veuillez contacter le service client Fisher Scientific pour plus d’informations.
Avantages
  • Le couvercle encastré permet d’empiler les recharges et les racks
  • Unité de recharge à enfoncer unique et facile à utiliser
  • Les plaques de pointes de pipette, munies d’un système de verrouillage d’une seule main facile à utiliser, se fixent fermement dans les racks mais se retirent aisément
  • Les références et les numéros de lot sont imprimés sur chaque insert pour une traçabilité totale
  • La conception solide empêche toute flexion et déformation
  • Des orifices renfoncés stabilisent les pointes de pipette dans les applications multicanaux
  • Composants entièrement recyclables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 20 L,sans filtre, non stérile, recharge
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Modèle 20 L
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 4,86 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Universal
Code couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L