Learn More
3M™ Molecular Detection Cap/Decap Tool
Molecular detection cap and decap tool with lysis and reagent
623.28€ - 768.50€
Spécification
Type de produit | Accessoires |
---|---|
Type de test | Aliments et boissons, Test environnemental |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17233744
|
3M™
7100001305 |
Réactif MDSCDR |
768.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17243744
|
3M™
7100001306 |
Lyse MDSCDL |
623.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Easy to use custom 3M accessory.
- Increase technician productivity.
Spécification
Accessoires | |
Aliments et boissons, Test environnemental | |
1 |