Learn More
Neogen Insert pour bloc thermique de détection moléculaire MDSHBIN
Click to view available options
Longueur (métrique):
95 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoire 3M personnalisé facile à utiliser.
- Éliminez les transferts répétitifs.
Spécification
Spécification
| Hauteur (impériale) | 2,205 po |
| Hauteur (métrique) | 56 mm |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Largeur (impériale) | 5,867 po |
| Largeur (métrique) | 149 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.