Learn More
Invitrogen™ Acridine Orange
Description
L’acridine orange émet une fluorescence verte lorsqu’elle est liée à de l’ADNdb et une fluorescence rouge lorsqu’elle est liée à de l’ADNsb ou à de l’ARN. Cette caractéristique unique rend l’acridine orange utile pour les études du cycle cellulaire. L’acridine orange a également été utilisée comme colorant lysosomal. Ce colorant est disponible en solution (A-3568).
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, fragmentation de l’ADN, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 500⁄526 (ADN), 460⁄650 (ARN) |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 1g |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Colorant |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- acridine orange
- Attention
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acridine orange