Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Alexa Fluor™ 594 Lipid Raft Labeling Kit
Description
Les kits de marquage de radeaux lipidiques Vybrant comprennent la sous-unité B de la toxine cholérique (CT-B) marquée soit par le colorant fluorescent vert Alexa Fluor 488, le colorant fluorescent orange Alexa Fluor 555 ou le colorant fluorescent rouge Alexa Fluor 594, ainsi qu’un anticorps reconnaissant spécifiquement la CT-B. Une solution 10X de solution saline dans un tampon phosphate (10X PBS), pH 7.2, et des instructions détaillées sont également incluses dans les kits.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, radeaux lipidiques, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Sous-type de protéine | Toxine cholérique |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Type de produit | Kit de marquage de radeaux lipidiques |
| SubCellular Localization | Cell Membranes and Lipids |