Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de glucose / glucose oxidase Amplex™ Red
Code produit. 10494392
Click to view available options
Quantité:
500 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10494392
Marque: Invitrogen™ A22189
Edge
Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
Le kit de dosage biologique Amplex Red Glucose / Glucose Oxidase permet de détecter de façon simple et efficace la présence de glucose oxydase ou de d-glucose à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorescent ou d’un fluoromètre. Le réactif Amplex Red (10-acétyle-3,7-dihydroxyphénoxazine) est un substrat de peroxydase incolore, stable et extrêmement polyvalent. Les réactions conditionnées par la peroxydase et le glucose oxydase peuvent être couplées ; il est donc possible de mesurer l’activité du glucose oxydase ou la libération de glucose par une enzyme de glucosidase, la β-glucosidase et la glucocérébrosidase, par exemple dans le cadre d’un dosage continu ou discontinu. Cet essai biologique s’est avéré utile pour la quantification des niveaux de glucose au sein des denrées alimentaires, des milieux de fermentation et des liquides corporels et ce, en raison de la possibilité de couplage des réactions. Dans le cadre de cet essai, le glucose oxydase réagit avec le d-glucose pour former du d-gluconolactone et du peroxyde d’hydrogène. En présence de peroxydase de raifort (HRP), le peroxyde d’hydrogène réagit avec le réactif Amplex Red selon un rapport stœchiométrique 1:1, produisant ainsi de la résorufine, un produit rouge fluorescent. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
  • Détection de concentrations infimes, jusqu’à 3 μm de d-glucose ou 0,05 mU/ml de glucose oxydase
  • Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
  • Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
  • Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Dosages de l’activité enzymatique et protéique, activité oxydasique et peroxydasique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage du glucose/glucose-oxydase
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, spectrophotomètre, fluorimètre, Spectrophotomètre, Fluorimètre
Type de produit Kit de dosage du glucose/de l’oxyde de glucose rouge
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Tube(s), plaque de 96 puits
Gamme de produits Amplex
Quantité 500 dosages