Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit
Description
Le kit de dosage d’acide glutamique / de glutamate oxydase Amplex Red permet de détecter de façon simple et efficace l’activité de l’acide glutamique/de la glutamate oxydase à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorescent ou d’un fluoromètre. Le kit de dosage d’acide glutamique / de glutamate oxydase Amplex Red permet de détecter l’acide glutamique de façon ultra sensible ou de surveiller en continu l’activité de la glutamate oxydase à l’aide d’un lecteur de microplaques fluorescent ou d’un fluoromètre. Avec L'essai, l’acide L-glutamique est oxydé par la glutamate oxydase pour produire du α-cétoglutarate, du NH3 et du peroxyde d’hydrogène. La L-alanine et la transaminase de L-glutamate–pyruvate sont incluses dans la réaction de régénération de l’acide L-glutamique par transamination du α-cétoglutarate, ce qui provoque plusieurs cycles de la réaction initiale et une amplification significative du peroxyde d’hydrogène produit. Le peroxyde d’hydrogène réagit avec le 10-acétyl-3,7-dihydroxyphénoxazine (réactif Amplex Red) à un rapport stoehiométrique de 1:1 lors d’une réaction catalysée par la péroxydase de raifort (HRP) pour générer le produit hautement fluorescent, la résorufine. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
- Détectez des concentrations à partir de 10 nm d’acide L-glutamique ou 40 μU/ml d’oxydase L-glutamate purifiée
- Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
- Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
- Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de l’acide glutamique/glutamate-oxydase |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre, lecteur de microplaques, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Kit de dosage d’acide glutamique/glutamate oxydase rouge |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 200 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |