Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit
Code produit. 10023302
Click to view available options
Quantité:
500 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10023302
Marque: Invitrogen™ A12218
Détectez l’activité phospholipase C (PC-PLC) spécifique à la phosphatidylcholine à l’aide d’un lecteur de microplaques de fluorescence ou d’un fluoromètre
Le kit de dosage de phospholipase C spécifique à la phosphatidylcholine Amplex Red offre une méthode sensible pour détecter l’activité de la phospholipase C (PC-PLC) spécifique à la phosphatidylsérine à l’aide d’un lecteur de microplaques de fluorescence ou d’un fluoromètre. Avec ce dosage couplé à une enzyme, l’activité de la PC-PLC est surveillée indirectement à l’aide de 10-acétyl-3,7-dihydroxyphénoxazine (réactif Amplex Red), une sonde fluorogénique sensible pour le peroxyde d’hydrogène. La PC-PLC convertit la phosphatidylsérine (lécithine) en phosphocholine et en diacylglycérol. La phosphatase alcaline est ajoutée, ce qui hydrolyse la phosphorylcholine pour former de la choline. La choline est ensuite oxydée par la choline oxydase pour former de la bétaïne et du peroxyde d’hydrogène. En présence de péroxydase de raifort, le peroxyde d’hydrogène réagit avec le réactif Amplex Red selon un rapport stœchiométrique de 1:1, produisant ainsi de la résorufine, un produit hautement fluorescent. La résorufine a une capacité d’absorption et d’émission de fluorescence maximale d’environ 571 nm et 585 nm, respectivement. Les interférences causées par les autofluorescences dans la plupart des échantillons biologiques sont donc minimes.
  • Détecte les niveaux d’activité de la phospholipase-C à partir de 0.2 mU/ml
  • Format permettant d’effectuer des mesures à différents points dans le temps
  • Conçu pour un minimum d’interférence de l’autofluorescence
  • Conception et emballage de matrice de dosage personnalisés également disponibles
Utilisation des dosages Amplex Red pour une gamme étendue d’enquêtes
Une grande variété de dosages Amplex Red validés sont disponibles pour l’étude de la signalisation cellulaire et des lipides, de la neurobiologie, de l’inflammation et de la fonction immunitaire, et du métabolisme. Nous proposons également Amplex UltraRed, un réactif de deuxième génération caractérisé par une plus grande sensibilité et une fluorescence plus brillante, ainsi que le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed. Parce qu’il permet de terminer la réaction générant le signal de fluorescence à un moment défini par l’utilisateur, le réactif d’arrêt Amplex Red/UltraRed est synonyme de practicité et de contrôle. Une fois le réactif d’arrêt ajouté, le signal de fluorescence reste stable pendant au moins trois heures.
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage de la phospholipase
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre, lecteur de microplaques, Lecteur de microplaques
Type de produit Kit de dosage de phospholipase C spécifique à la phosphatidylcholine-rouge
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Cuves, plaque à 96 puits
Gamme de produits Amplex
Quantité 500 dosages