Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Xanthine/Xanthine Oxidase Assay Kit
Click to view available options
Quantité:
400 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournit une méthode fluorométrique simple et sensible pour détecter aussi peu que 200 nM de xanthine ou aussi peu que 0,1 mU/ml d'activité de la xanthine oxydase dans un système purifié avec un volume de dosage de 100 μl
Analyses cellulaires, viabilité cellulaire, proliférations et fonctions, imagerie cellulaire, tests d’activité enzymatique et protéique, criblages cellulaires HCS, immunoessais, stress nitro-oxydatifs, activités d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses, espèces d’oxygène réactif
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de la xanthine/xanthine oxydase |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Fluorimètre |
| Type de produit | Kit de dosage de la xanthine/xanthine galactose rouge |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Tube(s), plaque à 96 puits |
| Gamme de produits | Amplex |
| Quantité | 400 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |