Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Un chélateur perméable aux cellules, qui est hautement discriminant pour le Ca2+ sur Mg2+
Marque:  Invitrogen™ B6769
390.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10022612
  • 514.00€ / 20mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Peut être utilisé pour contrôler le niveau de Ca2+ intracellulaire
  • Le BAPTA est plus sélectif pour le Ca2+ que l’EDTA et l’EGTA, et sa liaison métallique est également moins sensible au pH
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Viabilité et prolifération cellulaires
20 x 1mg
Viabilité et prolifération des cellules
Chélateur (non fluorescent)
Température ambiante