Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Code produit. p-4922757
Click to view available options
Quantité:
25mg
20 x 1mg
Conditionnement:
20mg
25mg
Code produit. 10022612
Marque: Invitrogen™ B6769
Un chélateur perméable aux cellules, qui est hautement discriminant pour le Ca2+ sur Mg2+
  • Peut être utilisé pour contrôler le niveau de Ca2+ intracellulaire
  • Le BAPTA est plus sélectif pour le Ca2+ que l’EDTA et l’EGTA, et sa liaison métallique est également moins sensible au pH
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
À utiliser avec (application) Viabilité et prolifération des cellules
Type de produit Viabilité et prolifération cellulaires
Type de colorant Chélateur (non fluorescent)
Quantité 20 x 1mg