Learn More
Invitrogen™ BAPTA, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Code produit. 10296722
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10296722
Marque: Invitrogen™ B1204
Le chélateur est hautement sélectif pour le Ca2+ par rapport au Mg2+ et peut être utilisé pour contrôler le niveau de Ca2+ extracellulaire
  • Le BAPTA est plus sélectif pour le Ca2+ que l’EDTA et l’EGTA, et sa liaison métallique est également moins sensible au pH
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de produit Sel de tétrapotassium BAPTA
Type de colorant Chélateur (non fluorescent)
Quantité 1 g