Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Code produit. 10646693
Click to view available options
Quantité:
1mg
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
1mg
Code produit. 10646693
Marque: Invitrogen™ B1150
Permet de mesurer les changements dans le pH cytosolique de la plupart des cellules.
  • Avec un pKa d’environ 6,98, un indicateur de pH ratiométrique à double excitation et perméant aux cellules, AM est idéal pour mesurer les changements de pH cytosolique de la plupart des cellules.
  • Les mesures de pH intracellulaires avec le BCECF sont effectuées en déterminant le rapport pH-dépendant de l’intensité d’émission (détectée à 535 nm) lorsque le colorant est excité à environ 490 nm par rapport à l’intensité d’émission lorsqu’il est excité à son point isobestique d’environ 440 nm.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, test de canaux ioniques cellulaires, détection et développement de médicaments, biologie des canaux ioniques, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des dérivations, détection du pH.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Indicateur de pH BCECF AM
Type de colorant Indicateur de pH
Quantité 1mg