Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 500/510 C1, C12 (acide 4,4-difluoro-5-méthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoïque)
Description
Le C1-BODIPY 500 / 510 C12 est un analogue fluorescent d’acide gras qui a été utilisé pour les études sur le trafic des lipides et comme sonde de membrane générale.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acides gras |
| Quantité | 1 mg |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produits | BODIPY |