Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 558/568 C12 (acide 4,4-difluoro-5-(2-thiényl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoïque)
Code produit 10493822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10493822 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10493822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    232.65€ / 1mg
    Économisez 38.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fluorescent dans les environnements aqueux et lipidiques
The orange-red fluorescent fatty acid, BODIPY™ 558/568 C12 can be used as a synthetic precursor to a wide variety of fluorescent phospholipids. Unlike fluorophores like pyrene, DPH and NBD, BODIPY™ dyes are relatively environment insensitive and is fluorescent in both aqueous and lipid environments.
We recommend dissolving in high-quality anhydrous DMSO to attain a stock concentration up to 1 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acides gras
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY
Excitation / émission 559/568 nm