Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ BODIPY™ TR Methyl Ester (Lipophilic Counterstain For GFP)
Description
- Imprègne facilement les membranes cellulaires et colore sélectivement les mitochondries et les organites endomembranes tels que le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi, mais ne semble pas se localiser dans la membrane plasmique
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages de protéines fluorescentes (ex. : GFP), dosages de protéines fluorescentes (GFP), traçage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages ADME / Tox basés sur une cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de colorant | Colorants BODIPY |
| Quantité | 1 ml |
| Gamme de produits | BODIPY, CellTrace |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Autres marqueurs ou colorants |
| Type de produit | Ester méthylique TR |