Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C12 (acide 4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoïque)
Code produit 10615583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10615583 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10615583 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3822
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fluorescent dans les environnements aqueux et lipidiques
L’acide gras fluorescent vert, BODIPY™ FL C12, peut être utilisé comme précurseur synthétique pour une grande variété de phospholipides fluorescents. Contrairement aux fluorophores comme le pyrène, le DPH et le NBD, les colorants BODIPY™ sont relativement insensibles à l’environnement et sont fluorescents dans les environnements aqueux et lipidique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acides gras
Quantité 1 mg
Poids moléculaire (g/mol) 418.33
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY