Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 (acide 4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-Bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-pentanoïque)
Description
L’acide gras fluorescent vert, BODIPY FL C5, peut être utilisé comme précurseur synthétique pour une grande variété de phospholipides fluorescents. Contrairement aux fluorophores tels que le pyrène, le DPH et le NBD, les colorants BODIPY sont relativement insensibles à l’environnement.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acides gras |
| Quantité | 1 mg |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produits | BODIPY |