Learn More
Invitrogen™ Calcéine AM, colorants vert et bleu capables de pénétrer dans les cellules
Description
La calcéine AM est un colorant capable de pénétrer dans les cellules fréquemment utilisé dans la recherche en biologie cellulaire. Elle est dérivée de la calcéine, un colorant fluorescent qui présente une fluorescence vert vif lorsqu’il se lie aux ions calcium libres intracellulaires. La calcéine AM est un composé non fluorescent qui peut pénétrer dans la membrane cellulaire en raison de ses propriétés lipophiles. Une fois à l’intérieur de la cellule, elle est clivée par les estérases intracellulaires, produisant une molécule de calcéine fluorescente. Cette conversion permet de conserver le colorant dans le cytoplasme ; les cellules en apoptose et les cellules mortes dont les membranes sont compromises ne retiennent pas la calcéine.
- Dans les cellules vivantes, le colorant non fluorescent est converti en calcéine verte fluorescente après que les estérases intracellulaires éliminent les esters acétoxyméthyliques (AM)
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage cellulaire et viabilité, comptage cellulaire, viabilité, cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection de l’immunofluorescence, microbiologie, dosages ADME/Tox basés sur la cible.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméable aux cellules |
| Couleur | Green |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| À utiliser avec (application) | Traçage cellulaire, Traceur cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Calcéine verte, AM |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Emission | 495 nm |
| Excitation Wavelength Range | 515 nm |
| Format | Conditionnement spécial |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.