Learn More
Invitrogen™ Carboxy-DCFDA (5-(and-6)-Carboxy-2',7'-Dichlorofluorescein Diacetate), mixed isomers
Description
Le carboxy-DCFDA peut se diffuser passivement dans les cellules et est incolore et non fluorescent jusqu’à ce que les groupes d’acétate soient clivés par les estérases intracellulaires pour produire le fluorophore fluorescent, la 5-(et-6)-carboxy-2’,7’-dichlorofluorescéine. Avec une pKa de 4,8, ce colorant peut être utilisé comme capteur de pH acide.
Pour fabriquer une solution mère concentrée à partir de 1 – 10 mM, à dissoudre dans du DMSO anhydre de haute qualité, du DMF ou de l’éthanol à 100 %. Une fois préparées, utilisez les solutions mères dans un court laps de temps.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Traceur polaire, Indicateur de pH |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Carboxy-DCFDA |
| Type de colorant | Indicateur de pH |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Poids moléculaire | 529.29 |