Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire EdU Click-iT™ pour imagerie, colorant Alexa Fluor™ 555
Description
Includes
Chaque kit contient suffisamment de matériau pour 50 à 250 réactions, en fonction du volume de réaction (généralement entre 0,1 et 0,5 ml).
Le kit d’imagerie Click-iT EdU Alexa Fluor 555 est une alternative supérieure aux dosages de prolifération traditionnels ; il est optimisé pour les applications de microscopie par fluorescence. Dans ce dosage, l’EdU analogue à la thymidine modifiée est efficacement incorporé à l’ADN fraîchement synthétisé et il est marqué de façon fluorescente avec le colorant brillant et photostable Alexa Fluor dans une réaction click rapide et hautement spécifique. Ce marquage fluorescent des cellules en prolifération est précis et compatible avec les méthodes d’anticorps en raison du protocole à clic léger. Les méthodes de détection de prolifération les plus précises sont fondées sur l’incorporation et la mesure d’analogues nucléosidiques dans l’ADN nouvellement synthétisé, avec du bromodéoxyuridine (BrdU) qui est un analogue couramment utilisé. L’ADN marqué par le BrdU est quantifié à l’aide d’anticorps anti-BrdU suite à la dénaturation de l’ADN par des méthodes agressives (HCl, chaleur ou enzymes) afin d’exposer les molécules de BrdU. Cette étape est chronophage et difficile à réaliser de façon constante. Le traitement agressif peut également avoir un effet nocif sur l’intégrité et la qualité des échantillons, ce qui complique la co-coloration avec d’autres anticorps.
- Simple : fonctionne dès la première fois, chaque fois, en moins de temps
- Efficace : aucune étape de dénaturation ou de traitement agressif requise
- Résultats riches de contenu : meilleure conservation de la morphologie des cellules, de la structure des antigènes et de l’intégrité de l’ADN
- Constant : la détection n’est pas dépendante des lots d’anticorps variables
- Moins de risques
Le kit d’imagerie Click-iT EdU Alexa 555 offre une alternative supérieure aux essais de BrdU pour mesurer la prolifération cellulaire. L’EdU (5-éthynyl-2’-déoxyuridine) est un analogue nucléosidique de la thymidine ; il est incorporé à l’ADN au cours de la synthèse de l’ADN active. Avec le kit Click-iT EdU, une fixation légère et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection basé sur les petites molécules Click-iT EdU ait accès à l’ADN. Par conséquent, le kit d’imagerie Click-iT EdU n’est pas seulement facile à utiliser, il est aussi plus précis et compatible avec l’analyse des cycles cellulaires et d’autres cibles intra- ou extracellulaires pour des résultats réellement riches en contenu.
L'essai Click-iT peut être utilisé sur des cellules en culture ou in vivo après l’administration de l’EDU par des méthodes d’alimentation ou d’injection.
L'essai Click-iT peut être utilisé avec BrdU dans des expériences à double impulsion en utilisant l’anticorps anti-BrdU (clone MoBu-1), qui n’interfère pas avec l’EDU.
La technologie Click-iT est compatible avec les colorants immunohistochimiques, immunocytochimiques et fluorescents tolérants à la fixation ou conçus pour l’étiquetage des cellules fixes.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, prolifération cellulaire avec chimie clic, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimies clic, réplication et réparation de l’ADN, immunocytochimie (ICC) , immunofluorescence (IF), chimie de marquage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient suffisamment de matériau pour 50 à 250 réactions, en fonction du volume de réaction (généralement entre 0,1 et 0,5 ml).Conserver entre 2 et 6°C, desséché et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Kit de prolifération cellulaire |
| Type de colorant | Alexa Fluor™ 555 |
| Emission | Visible |
| Format | Lame(s) |
| Concept écologique | Moins dangereux |
| Afficher plus |