Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Imaging Kit with Alexa Fluor™ 488, 594, and 647 Azides
GREENER_CHOICE
Code produit. 13435356
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
13435356 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 13435356 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10086
Edge
Fonctionne dès la première fois, chaque fois et en moins de temps
Le kit d’imagerie Click-iT EDU est une version d’essai de notre alternative supérieure aux dosages de prolifération traditionnels optimisés pour les applications de microscopie par fluorescence. Dans ce dosage, l’EdU analogue à la thymidine modifiée est efficacement incorporé à l’ADN fraîchement synthétisé et il est marqué de façon fluorescente avec le colorant brillant et photostable Alexa Fluor dans une réaction click rapide et hautement spécifique. Ce marquage fluorescent des cellules en prolifération est précis et compatible avec les méthodes d’anticorps en raison du protocole à clic léger. Ce kit de taille de dosage fournit suffisamment d’EDU pour marquer de 6 à 30 lamelles et suffisamment d’Alexa Fluor 488, 594 et 647 d’azide pour détecter une nouvelle synthèse d’ADN sur 2 à 10 lamelles avec chaque fluorophore. Les méthodes de détection de prolifération les plus précises sont fondées sur l’incorporation et la mesure d’analogues nucléosidiques dans l’ADN nouvellement synthétisé, avec du bromodéoxyuridine (BrdU) qui est un analogue couramment utilisé. L’ADN marqué par le BrdU est quantifié à l’aide d’anticorps anti-BrdU suite à la dénaturation de l’ADN par des méthodes agressives (HCl, chaleur ou enzymes) afin d’exposer les molécules de BrdU. Cette étape est chronophage et difficile à réaliser de façon constante. Le traitement agressif peut également avoir un effet nocif sur l’intégrité et la qualité des échantillons, ce qui complique la co-coloration avec d’autres anticorps.
  • Simple : fonctionne dès la première fois, chaque fois, en moins de temps
  • Efficace : aucune étape de dénaturation ou de traitement agressif requise
  • Résultats riches de contenu : meilleure conservation de la morphologie des cellules, de la structure des antigènes et de l’intégrité de l’ADN
  • Constant : la détection n’est pas dépendante des lots d’anticorps variables
  • Version d’essai
Méthodologie de prolifération supérieure
Le kit d’imagerie Click-iT EdU offre une alternative supérieure aux essais de BrdU pour mesurer la prolifération cellulaire. L’EdU (5-éthynyl-2’-déoxyuridine) est un analogue nucléosidique de la thymidine ; il est incorporé à l’ADN au cours de la synthèse de l’ADN active. Avec le kit Click-iT EdU, une fixation légère et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection basé sur les petites molécules Click-iT EdU ait accès à l’ADN. Par conséquent, le kit d’imagerie Click-iT EdU n’est pas seulement facile à utiliser, il est aussi plus précis et compatible avec l’analyse des cycles cellulaires et d’autres cibles intra ou extracellulaires pour des résultats réellement riches en contenu.
L’essai Click-iT peut être utilisé sur les cellules en culture ou in vivo suite à l’administration d’EdU par des méthodes nourricières ou d’injection. L'essai Click-iTassay peut être utilisé avec le BrdU dans les expériences à impulsion double à l’aide de l’anticorps anti-BrdU (clone MoBu-1) qui ne présente pas de réaction croisée avec l’EdU. La technologie Click-iTtechnology est compatible avec l’immunohistochimie, l’immunocytochimie et les colorants fluorescents qui tolèrent la fixation ou qui sont conçus pour le marquage fixe des cellules.
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, prolifération cellulaire avec chimie Click, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimies Click, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, chimie de marquage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères, cellules de sperme, cellules fongiques, cellules eucaryotes, cellules bactériennes, cellules de levure
Couleur Vert, rouge intense, rouge
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie cellulaire Floid, Microscope à fluorescence, Imageur fluorescent
Type de produit Kit d’imagerie
Type de colorant Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 594, Alexa Fluor™ 647
Emission Visible
Format Lamelle(s)
Gamme de produits Alexa Fluor, Click-iT
Quantité 1 kit