Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ L-Homopropargylglycine (HPG)
GREENER_CHOICE
Code produit. 10328924
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10328924
Marque: Invitrogen™ C10186
Technique moins dangereuse pour la détection de la synthèse de protéines naissantes
L’homopropargylyglycine Click-iT (HPG) fournit une alternative rapide, sensible, non toxique et, surtout, non radioactive à la technique traditionnelle, la méthionine 35S, pour la détection de la synthèse protéique naissante. Hpg est un analogue d’acides aminés qui contient une très légère modification, en particulier une fraction d’alcyne pouvant être nourrie aux cellules cultivées et incorporée dans des protéines pendant la synthèse active de protéines. La détection utilise la ligature chimiosélective ou“ la réaction de clic” entre un azoture et un alcyne où la protéine modifiée de l’alcyne est détectée avec un colorant contenant de l’azoture ou de l’haptène avec le kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT ou le kit de tampon de protéine Click-iT. Grâce au kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT, les cellules peuvent être analysées par microscopie par fluorescence, cytométrie en flux ou imagerie et analyse à contenu élevé. Grâce au kit de tampon de réaction protéique Click-iT, atteignez une sensibilité de détection dans les gels 1-D et les transferts Western à plage basse de femtomole ou effectuez une analyse LC-MS/MS et MALDI MS.
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies de clic, analyse des glycoprotéines avec chimie de clic, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie de clic
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concept écologique Moins de risques
Type de produit L-Homopropargylglycine
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Stocker à ≤ -20°C et desséché.
Méthode d’étiquetage Marquage métabolique
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Click-iT, Molecular Probes
Marqueur ou colorant Alcyne
Format Solide
Labeling Target Protéines