Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ O-GlcNAc Enzymatic Labeling System
Description
Le système d’étiquetage enzymatique Click-iT O-GlcNac offre une méthode très sensible et efficace pour la modification in vitro des protéines modifiées O-GlcNac. Les protéines sont marquées enzymatiquement à l’aide de la mutant permissive β-1,4-galactosyltransférase (Gal-T1 (Y289L)) qui transfère le galactose modifié par l’azido (GalNaz) des résidus d’UPD-GalNaz à O-GlcNAc. Puis, par ligature chimiosélective ou par réaction clic entre un azoture et un alcyne, les glycoprotéines marquées à l’azoture peuvent alors être détectées avec un kit de détection de glycoprotéine Click-iT pour gels (TAMRA ou Dapoxyl™ alcyne) ou transferts Western (biotine alcyne). L’étiquetage et la détection peuvent être effectués en moins de 24 heures et les produits de glycoprotéine Click-iT sont compatibles avec les technologies LC-MS/MS et Multiplexed Proteomics™ pour des analyses approfondies de cette importante modification post-translationnelle.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, structure cellulaire, chimies clic, analyse glycoprotéique avec chimie clic, chimie de marquage, Mitochondrie, maladies liées à la mitochondrie, voies mitochondriales, marquage des protéines et des anticorps, électrophorèse sur gel protéique, coloration et imagerie de gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Concept écologique | Moins de risques |
| Type de produit | Système de marquage enzymatique O-GlcNAc |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C |
| Méthode de détection | À base de biotine, fluorescent |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotine, Oregon Green 488, TMR (tétraméthylrhodamine) |
| Labeling Target | Protéines |