Learn More
Invitrogen™ Kit de tampon de réaction protéique Click-iT™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10005303
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
10005303 25 réactions 1 pièce
1 options
Code produit. 10005303
Marque: Invitrogen™ C10276
Edge
Cliquez deux moitiés ensemble : un azide ou un alcyne et le réactif de détection de clic correspondant
Le kit de tampons de protéines Click-iT offre aux chercheurs disposant de protéines marquées avec un azide ou un alcyne et le réactif de détection clic correspondant le moyen d’assembler ces deux parties. Chaque kit inclut suffisamment de matériau pour effectuer 25 réactions pour analyse subséquente par électrophorèse sur gel, transfert Western ou spectrométrie de masse.
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies click, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie click
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concept écologique Moins de risques
Type de produit Kit de tampon de réaction protéique
Quantité 25 réactions
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Click-iT, Molecular Probes
compliance-icons
Identifiant produit
  • Click-iT Protein Reaction Buffer Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate