Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Tetramethylrhodamine (TAMRA) Protein Analysis Detection Kit
Description
Le kit de détection de glycoprotéine Click-iT tétraméthylrhodamine (TAMRA) offre la deuxième partie de la technique en deux étapes simple et robuste qui permet d’identifier et de caractériser les glycoprotéines par électrophorèse sur gel unidimensionnelle ou bidimensionnelle. À l’étape deux, après l’incorporation de la poignée d’azoture dans les structures de glycanes protéiques avec un réactif de marquage métabolique Click-iT ou le système de marquage enzymatique Click-iT, les glycoprotéines modifiées par l’azoture sont détectées via la ligature chimiosélective ou une réaction clic entre un azoture et un alcyne. Les gels avec des glycoprotéines marquées au TAMRA peuvent ensuite être colorés avec les technologies Multiplexed Proteomics™ , le colorant protéique total SYPRO™ Ruby et le colorant de glycoprotéines PRO-Q™ Emerald pour l’analyse différentielle des sous-classes de glycoprotéines, des protéines totales et des glycoprotéines totales dans le même gel. Les glycoprotéines modifiées Click-iT sont également compatibles avec l’analyse aval LC-MS/MS et MALDI MS pour l’identification.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies clic, analyse glycoprotéique avec chimie clic, chimie de marquage, électrophorèse sur gel protéique, coloration et imagerie par gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Concept écologique | Moins de risques |
| Quantité | 1 kit |
| Type de produit | Kit de détection d’analyse des protéines TATRA |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Marqueur ou colorant | Isomères TAMRA™, TMR (tétraméthylrhodamine) |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Cible d’étiquetage | Protéines (glycoprotéines) |